Stampa…
2-tert-Butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41424.0100 8.41424.0500
8.41424.0100EA 45.6 EUR
8.41424.0100 8.41424.0500
2-tert-Butylhydroquinone per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-tert-Butylhydroquinone
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 128 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 171 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002344
CAS Number: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III
Visualizza i codici
Melting Point 127 - 129 °C
Molar Mass 166.21 g/mol
Boiling Point 295 °C (1013 hPa)
Flash Point 171 °C
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 457 °C