Stampa…
2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: t-Butylhydroquinone, 2-t-Butylhydroquinone, 2-(tert-Butyl)benzene-1,4-diol(may occur to produce black solid), tert-Butylhydroquinone, TBHQ
A19206.0E A19206.36
A19206.0EEA 393 EUR
A19206.0E A19206.36
2-tert-Butylhydroquinone ≥97%
2-tert-Butylhydroquinone
Purity: 97% CAS No.: 1948-33-0 Molecular Formula: C10H14O2 Formula Weight: 166.22 Flash Point: 171°(339°F) Melting Point: 126-129° Boiling Point: 295° Beilstein Reference: 637923 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00002344
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Peso molecolare: 166,22 g/mol
Punto di ebollizione: 295 °C
Punto di fusione: 126…129 °C
Densità: 1,050
Flash Pt: 171 °C (339 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002344
CAS Number: 1948-33-0
EINECS: 217-752-2
UN: 3077
ADR: 9,III