2-tert-Butylhydroquinone 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 273 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 125…130 °C Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 171 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002344 CAS Number: 1948-33-0 EINECS: 217-752-2 UN: 3077 ADR: 9,III |
Appearance | White to tan Crystalline powder (May contain black particles) |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 125 to 130 °C |
GC | ≥96.0 % |