Stampa…
3,5-Diidrossitoluene per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Synonyms: 5-Metilresorcina, Orcina
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0011 8.20933.0031 8.20933.0106 8.20933.0002
8.20933.0005EA 41.4 EUR
8.20933.0005 8.20933.0025 8.20933.0100 8.20933.0011 8.20933.0031 8.20933.0106 8.20933.0002
3,5-Diidrossitoluene per sintesi, Sigma-Aldrich®
3,5-Diidrossitoluene
Formula: C₇H₈O₂
Peso molecolare: 124,14 g/mol
Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 109 °C
Densità: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00002291
CAS Number: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Visualizza i codici
Solubility 80 g/l (20 °C)
Melting Point 109 °C
Molar Mass 124.14 g/mol
Boiling Point 147 °C (7 hPa)
Flash Point 159 °C