Stampa…
3,5-Diidrossitoluene ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
L18567.14 L18567.06
L18567.14EA 161 EUR
L18567.14 L18567.06
3,5-Diidrossitoluene ≥99%
3,5-Diidrossitoluene
Purity: 99% CAS No.: 504-15-4 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Melting Point: 106-108° Boiling Point: 287-290° Merck Reference: 14,6864 MDL No.: MFCD00002291
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 287…290 °C
Punto di fusione: 106…108 °C
Densità: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002291
CAS Number: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 14,6864