Stampa…
3,5-Diidrossitoluene 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Metilresorcina, Orcina
416580050 416580250 416581000
ACRO416580050EA 53.4 EUR
ACRO416580050 ACRO416580250 ACRO416581000
3,5-Diidrossitoluene 98%
3,5-Diidrossitoluene
Formula: C₇H₈O₂
Punto di ebollizione: 290 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 105…110 °C
Densità: 1,2895 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 159 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002291
CAS Number: 504-15-4
EINECS: 207-984-2
Merck Index: 12,06995
Visualizza i codici
Appearance Pink to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 105 to 110 °C
GC ≥97.5 %