Stampa…
4-Hexylresorcinol per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20647.0025 8.20647.0100
8.20647.0025EA 64 EUR
8.20647.0025 8.20647.0100
4-Hexylresorcinol per sintesi, Sigma-Aldrich®
4-Hexylresorcinol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Peso molecolare: 194,27 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 64…67 °C
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002284
CAS Number: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Visualizza i codici
Solubility 0.5 g/l (20 °C)
Melting Point 64 - 67 °C
Molar Mass 194.27 g/mol
Bulk Density 340 kg/m3
Boiling Point 333 - 335 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C
pH 7.7 (0.5 g/l, H2O, 20 °C)