Stampa…
4-Hexylresorcinol 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Hexylresorcinol, 4-Hexylbenzene-1,3-diol
197920250 197921000
ACRO197920250EA 47.5 EUR
ACRO197920250 ACRO197921000
4-Hexylresorcinol 98%
4-Hexylresorcinol
Formula: C₁₂H₁₈O₂
Peso molecolare: 194,27 g/mol
Punto di ebollizione: 333 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 65…70 °C
Flash Pt: ≥ 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002284
CAS Number: 136-77-6
EINECS: 205-257-4
Merck Index: 12,04750
Visualizza i codici
Appearance White to light pink to light orange Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
HPLC ≥97.5 %