4-ter-Butilpirocatecolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 98-29-3
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Flash Point: 151°(303°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 284-286°
Beilstein Reference: 2043335
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00002201
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Punto di ebollizione: 284…286 °C Punto di fusione: 53…57 °C Densità: 1,049 Flash Pt: 151 °C (303 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002201 CAS Number: 98-29-3 EINECS: 202-653-9 UN: 2923 ADR: 8,III |