Stampa…
4-ter-Butilpirocatecolo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
154351000 154355000 154350025 154350100
ACRO154351000EA 30.8 EUR
ACRO154351000 ACRO154355000 ACRO154350025 ACRO154350100
4-ter-Butilpirocatecolo 99%
4-ter-Butilpirocatecolo
Formula: C₁₀H₁₄O₂
Punto di ebollizione: 285 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 53…56 °C
Densità: 1,049 g/cm³
Flash Pt: 129 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002201
CAS Number: 98-29-3
EINECS: 202-653-9
UN: 3261
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Appearance White to cream Flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≤0.7 % Catechol