Stampa…
p-Cresolo ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
A13531.0BEA 139 EUR
A13531.0B A13531.0I A13531.22 A13531.30
p-Cresolo ≥99%
p-Cresolo
Purity: 99% CAS No.: 106-44-5 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 89°(192°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 201-202° Beilstein Reference: 1305151 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002376
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 201…202 °C
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,034
Flash Pt: 89 °C (192 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002376
CAS Number: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2579