Stampa…
p-Cresolo 99+%, puro
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-4-methylbenzene, 4-Methylphenol, 4-Hydroxytoluene
405740050 405745000 405740025 405741000
ACRO405740050EA 24.7 EUR
ACRO405740050 ACRO405745000 ACRO405740025 ACRO405741000
p-Cresolo 99+%, puro
p-Cresolo
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 202 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 32…34 °C
Densità: 1,034 g/cm³
Flash Pt: 89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002376
CAS Number: 106-44-5
EINECS: 203-398-6
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
Visualizza i codici
Appearance Colorless to light yellow Crystalline solid or liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %