Stampa…

m-Cresolo, Supelco®

Fornitore: Merck
Pericolo

Synonyms: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene

M-Clarity™ quality level = MQ100

65996-1ML-F 65996-5ML-F
65996-1ML-FEA 38.8 EUR
65996-1ML-F 65996-5ML-F
m-Cresolo, Supelco®
m-Cresolo
Formula: CH₃C₆H₄OH
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 202,2 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 11,5 °C
Densità: 1,0336 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002302
CAS Number: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&vid=943f95c3641e8d39f61fe0ff55be89c980351d99&prid=web&clid=SAPDAM

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR