m-Cresolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
CH₃C₆H₄OH Punto di ebollizione: 202,2 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 11,5 °C Densità: 1,0336 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002302 CAS Number: 108-39-4 EINECS: 203-577-9 UN: 2076 ADR: 6.1 (8),II Merck Index: 13,02604 |
|
Solubility | 23.5 g/l (20 °C) |
Melting Point | 11.5 °C |
Molar Mass | 108.14 g/mol |
Boiling Point | 203 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.065 hPa (20 °C) |
Flash Point | 1 %(V) |
Refractive Index | 86 °C |
Density | 1.03 g/cm3 (20 °C) |
pH | 5 (20 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 626 °C |
Hazard Class | 6.1 |
Hazard Class Description | Toxic materials |