Stampa…
m-Cresolo 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-3-methylbenzene, 3-Methylphenol, 3-Hydroxytoluol, 3-Hydroxytoluene
110580010 110585000 110580025 110580100 110581000
ACRO110580010EA 157 EUR
ACRO110580010 ACRO110585000 ACRO110580025 ACRO110580100 ACRO110581000
m-Cresolo 99%
m-Cresolo
Formula: CH₃C₆H₄OH
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 203 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 8…10 °C
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: 86 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002302
CAS Number: 108-39-4
EINECS: 203-577-9
UN: 2076
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce465c84cc8b7c230526b22e6f830300b605d109&vid=baf15a369d3cdb4f11ccdc82881f9e30cba7f856&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light red Viscous liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5390 to 1.5420 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %