Stampa…
o-Cresolo ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-Hydroxy-2-methylbenzene, 2-Methylphenol, 2-Hydroxytoluene
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
A12307.0EEA 0 EUR
A12307.0E A12307.36 A12307.0P
o-Cresolo ≥98%
o-Cresolo
Purity: 98+% CAS No.: 95-48-7 Molecular Formula: C7H8O Formula Weight: 108.14 Flash Point: 81°(177°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 506917 Merck Reference: 14,2579 UN No.: 3455 MDL No.: MFCD00002226
Formula: C₇H₈O
Peso molecolare: 108,14 g/mol
Punto di ebollizione: 190…192 °C
Punto di fusione: 30…34 °C
Densità: 1,048
Flash Pt: 81 °C (177 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002226
CAS Number: 95-48-7
EINECS: 202-423-8
UN: 3455
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2579