Stampa…
3-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)
Fornitore: TCI EUROPE
Pericolo
Synonyms: m-tert-Butylphenol
B0731-25G B0731-500G
TCIAB0731-25GEA 36 EUR
TCIAB0731-25G TCIAB0731-500G
3-tert-Butylphenol ≥98.0% (by GC)
3-tert-Butylphenol
Formula: C₁₀H₁₄O
Peso molecolare: 150,22 g/mol
Punto di ebollizione: 132°C
Punto di fusione: 43 °C
Densità: 1,048 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002300
CAS Number: 585-34-2
EINECS: 209-553-4
UN: 2430
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6bef2aa88ee5e057d9e1b7ada5ad2bbf6421167d&vid=e0931dbe99f613831c7d6f680e13571fcb7ddd94&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency