Stampa…
Alcol benzilico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.09626.1000 1.09626.2500 1.09626.6025
1.09626.1000EA 192 EUR
1.09626.1000 1.09626.2500 1.09626.6025
Alcol benzilico, EMSURE® per analisi, Supelco®
Alcol benzilico
Formula: C₆H₅CH₂OH
Punto di ebollizione: 205 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15,3 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004599
CAS Number: 100-51-6
EINECS: 202-859-9
Merck Index: 13,01126
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b0c85c958ac64f8b86c5836e49f2c4354b22886d&vid=633ad635461465914e782d5a22480c9ff8f81bf7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -15.3 °C
Molar Mass 108.14 g/mol
Boiling Point 205 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.03 hPa (20 °C)
Flash Point 101 °C DIN 51758
Refractive Index 1.54
Explosion Limit 1.3 - 13 %(V)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 435 °C DIN 51794