4-Phenyl-1-butanol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 3360-41-6
Molecular Formula: C6H5(CH2)4OH
Formula Weight: 150.22
Flash Point:
Formula:
(C₆H₅)(CH₂)₃CH₂OH Punto di ebollizione: 138…140 °C (14 mmHg) Densità: 0,975 Flash Pt: >110 °C (230 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002971 CAS Number: 3360-41-6 EINECS: 222-128-8 |