3-Phenyl-1-propanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 122-97-4
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5260
Melting Point: -18°
Boiling Point: 235°
Beilstein Reference: 1857542
MDL No.: MFCD00002950
Formula:
(C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 235 °C Punto di fusione: –18 °C Densità: 1,004 Flash Pt: 109 °C (228 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002950 CAS Number: 122-97-4 EINECS: 204-587-6 |