Stampa…
2-Feniletanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
8.07006.0005EA 37.3 EUR
8.07006.0005 8.07006.0250 8.07006.1000 8.07006.9025 8.07006.9200
2-Feniletanolo per sintesi, Sigma-Aldrich®
2-Feniletanolo
Formula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Punto di ebollizione: 432 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 103…105 °C
Densità: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002886
CAS Number: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07370
Visualizza i codici
Solubility 20 g/l (20 °C)
Melting Point -27 °C
Molar Mass 122.16 g/mol
Boiling Point 219 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.08 hPa (20 °C)
Flash Point 101.5 °C
Refractive Index 1.5325 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.4 - 11.9 %(V)
Density 1.02 g/cm3 (20 °C)
pH 6 - 7 (20 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 410 °C
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials