2-Feniletanolo ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 60-12-8
Molecular Formula: C8H10O
Formula Weight: 122.17
Flash Point: 101°(214°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.021
Refractive Index: 1.5330
Appearance: Colourless
Melting Point: -27°
Boiling Point: 219°
Beilstein Reference: 1905732
Merck Reference: 14,7224
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00002886
Formula:
C₆H₅CH₂CH₂OH Punto di ebollizione: 219 °C Punto di fusione: –27 °C Densità: 1,021 Flash Pt: 101 °C (214 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002886 CAS Number: 60-12-8 EINECS: 200-456-2 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,7224 |