2-Methyl-1-phenyl-1-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 611-69-8
Molecular Formula: C10H14O
Formula Weight: 150.22
Flash Point: 86°(187°F)
Refractive Index: 1.5130
Boiling Point: 124-125°/15mm
MDL No.: MFCD00065000
Formula:
C₆H₅CH(OH)CH(CH₃)₂ Punto di ebollizione: 124…125 °C (15 mmHg) Punto di fusione: –14 °C Densità: 0,964 Flash Pt: 86 °C (187 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00065000 CAS Number: 611-69-8 EINECS: 210-274-5 |