2-Phenyl-2-propanol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
α,α-Dimethylbenzyl alcohol
Purity: 98+%
CAS No.: 617-94-7
Molecular Formula: C9H12O
Formula Weight: 136.19
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5196
Melting Point: 29-34°
Boiling Point: 215°
Beilstein Reference: 1905012
MDL No.: MFCD00004456
Formula:
C₆H₅C(OH)(CH₃)₂ Peso molecolare: 136,19 g/mol Punto di ebollizione: 215 °C Punto di fusione: 29…34 °C Densità: 0,973 Flash Pt: 87 °C (188 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004456 CAS Number: 617-94-7 EINECS: 210-539-5 |