2,4,6-Trimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 61040-78-6
Molecular Formula: C10H14O4
Formula Weight: 198.22
Melting Point: 60°
MDL No.: MFCD00060356
Formula:
C₁₀H₁₄O₄ Punto di fusione: 60 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00060356 CAS Number: 61040-78-6 |