3,4,5-Trimethoxytoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6443-69-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5230
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 115-116°/4mm
Beilstein Reference: 1953791
MDL No.: MFCD00008397
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 115…116 °C (4 mmHg) Punto di fusione: 34…38 °C Densità: 1,082 Flash Pt: 74 °C (165 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008397 CAS Number: 6443-69-2 EINECS: 229-239-0 |