2,4,6-Trimethoxytoluene ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 97%
CAS No.: 14107-97-2
Molecular Formula: C10H14O3
Formula Weight: 182.22
Refractive Index: 1.5310
Melting Point: 27-28°
Boiling Point: 100-105°/1mm
Beilstein Reference: 2048952
MDL No.: MFCD00008375
Formula:
C₁₀H₁₄O₃ Punto di ebollizione: 100…105 °C (1 mmHg) Punto di fusione: 27…28 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008375 CAS Number: 14107-97-2 EINECS: 237-962-8 |