Stampa…
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: (3,5-Dimethoxyphenyl)methanol
B25138.06 B25138.14
B25138.06EA 68.2 EUR
B25138.06 B25138.14
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol ≥99%
3,5-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 705-76-0 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 183-186°/20mm Beilstein Reference: 1866305 MDL No.: MFCD00004641
Formula: C₉H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 183…186 °C (20 mmHg)
Punto di fusione: 46…50 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004641
CAS Number: 705-76-0
EINECS: 211-888-6