Stampa…
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
170460250 170461000
ACRO170460250EA 87.9 EUR
ACRO170460250 ACRO170461000
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol 99%
2,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Punto di ebollizione: 177…179 °C (10 mmHg)
Punto di fusione: 37…40 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004614
CAS Number: 7314-44-5
EINECS: 230-775-2
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %