Stampa…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
A13396.14 A13396.22 A13396.36
A13396.14EA 37 EUR
A13396.14 A13396.22 A13396.36
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol ≥97%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 93-03-8 Molecular Formula: C9H12O3 Formula Weight: 168.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5530 Melting Point: ca 22° Boiling Point: 297-298° Beilstein Reference: 639388 MDL No.: MFCD00004638
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 297…298 °C
Punto di fusione: ∼ 22 °C
Densità: 1,176
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004638
CAS Number: 93-03-8
EINECS: 202-212-0