Stampa…
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Veratryl alcohol, (3,4-Dimethoxyphenyl)methanol
115490250 115491000 115495000
ACRO115490250EA 37.2 EUR
ACRO115490250 ACRO115491000 ACRO115495000
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol 96%
3,4-Dimethoxybenzyl alcohol
Formula: C₉H₁₂O₃
Peso molecolare: 168,19 g/mol
Punto di ebollizione: 296…297 °C (732 mmHg)
Punto di fusione: 22 °C
Densità: 1,15 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004638
CAS Number: 93-03-8
EINECS: 202-212-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow to golden Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %