Stampa…
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
L00809.03 L00809.06 L00809.14
L00809.03EA 42.6 EUR
L00809.03 L00809.06 L00809.14
3,5-Dimethoxytoluene ≥98%
3,5-Dimethoxytoluene
Purity: 98% CAS No.: 4179-19-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5225 Odour: Aromatic Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 2043558 MDL No.: MFCD00015435
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 244 °C
Densità: 1,039
Flash Pt: 101 °C (213 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015435
CAS Number: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9