Stampa…
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Vanillyl alcohol, 4-(Hydroxymethyl)-2-methoxyphenol, 2-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)anisole, (4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methanol
174580500 174582500 174580010
ACRO174580500EA 35 EUR
ACRO174580500 ACRO174582500 ACRO174580010
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol 99%
4-Hydroxy-3-methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₃
Peso molecolare: 154,17 g/mol
Punto di ebollizione: 293 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 112…115 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004659
CAS Number: 498-00-0
EINECS: 207-852-4
Visualizza i codici
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 112 to 115 °C
GC ≥98.5 %