2-Methoxy-p-cresol ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Creosol, 1-Hydroxy-2-methoxy-4-methylbenzene, 2-Methoxy-p-cresol, 2-Methoxy-4-methylphenol, 4-Hydroxy-3-methoxytoluene, 4-Methylguaiacol, 2-Hydroxy-5-methylanisol
Purity: 98+%
CAS No.: 93-51-6
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 220-222°
Beilstein Reference: 1862340
Merck Reference: 14,2571
MDL No.: MFCD00002378
Formula:
C₈H₁₀O₂ Punto di ebollizione: 220…222 °C Punto di fusione: 5…6 °C Densità: 1,092 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002378 CAS Number: 93-51-6 EINECS: 202-252-9 Merck Index: 14,2571 |