Stampa…
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (2-Ethoxyphenyl)methanol
A15477.14 A15477.22
A15477.14EA 99.2 EUR
A15477.14 A15477.22
2-Ethoxybenzyl alcohol ≥98%
2-Ethoxybenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 71672-75-8 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5320 Boiling Point: 263-265° Beilstein Reference: 2555374 MDL No.: MFCD00004616
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Punto di ebollizione: 263…265 °C
Punto di fusione: 0 °C
Densità: 1,074
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004616
CAS Number: 71672-75-8
EINECS: 275-811-8