4-Metossibenzil alcool ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcole p-anisico
Purity: 98%
CAS No.: 105-13-5
Molecular Formula: C8H10O2
Formula Weight: 138.17
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5450
Melting Point: 22-25°
Boiling Point: 259°
Beilstein Reference: 636654
Merck Reference: 14,604
MDL No.: MFCD00004653
Formula:
C₈H₁₀O₂ Peso molecolare: 138,17 g/mol Punto di ebollizione: 259 °C Punto di fusione: 22…25 °C Densità: 1,110 Flash Pt: 113 °C (235 °F) Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00004653 CAS Number: 105-13-5 EINECS: 203-273-6 Merck Index: 14,604 |