Stampa…
4-Metossibenzil alcool 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Alcole p-anisico
159731000 159735000 159730025
ACRO159731000EA 34.1 EUR
ACRO159731000 ACRO159735000 ACRO159730025
4-Metossibenzil alcool 98%
4-Metossibenzil alcool
Formula: C₈H₁₀O₂
Punto di ebollizione: 259 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 23…25,5 °C
Densità: 1,1125 g/cm³
Flash Pt: 146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004653
CAS Number: 105-13-5
EINECS: 203-273-6
Merck Index: 13,00608
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5440 to 1.5470 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Specific gravity (25°C) 1.111 to 1.115
Filt.over 0.2 micron PFTE Filtered
Acidity (CH3COOH) ≤0.0005 meq/g
Peroxides ≤0.0025 % (H2O2)