Stampa…
3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 3-(Hydroxymethyl)anisole, (3-Methoxyphenyl)methanol
A15471.14 A15471.22
A15471.14EA 36.4 EUR
A15471.14 A15471.22
3-Methoxybenzyl alcohol ≥98%
3-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 98+% CAS No.: 6971-51-3 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 252-254° Beilstein Reference: 2042063 MDL No.: MFCD00004637
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 252…254 °C
Punto di fusione: 29…30 °C
Densità: 1,112
Flash Pt: 109 °C (228 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004637
CAS Number: 6971-51-3
EINECS: 230-200-5