Stampa…
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
A14016.14 A14016.22
A14016.14EA 48.3 EUR
A14016.14 A14016.22
2-Methoxybenzyl alcohol ≥99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 612-16-8 Molecular Formula: C8H10O2 Formula Weight: 138.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5475 Boiling Point: 248-250° Beilstein Reference: 2043673 MDL No.: MFCD00004611
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C
Densità: 1,12
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004611
CAS Number: 612-16-8
EINECS: 210-296-5