Stampa…
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)anisole, (2-Methoxyphenyl)methanol
125760100 125760500 125762500
ACRO125760100EA 26.4 EUR
ACRO125760100 ACRO125760500 ACRO125762500
2-Methoxybenzyl alcohol 99%
2-Methoxybenzyl alcohol
Formula: C₈H₁₀O₂
Peso molecolare: 138,17 g/mol
Punto di ebollizione: 248…250 °C (760 mmHg)
Densità: 1,03 g/cm³
Flash Pt: >112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004611
CAS Number: 612-16-8
EINECS: 210-296-5
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless to Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5460 to 1.5490 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %