Stampa…
3-Nitro-p-cresol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Methyl-3-nitrophenol, 1-Hydroxy-4-methyl-3-nitrobenzene
44285.09 44285.18
44285.09EA 88.9 EUR
44285.09 44285.18
3-Nitro-p-cresol ≥98%
3-Nitro-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 2042-14-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Physical Form: Powder Odour: Phenol-like UN No.: 2446 MDL No.: MFCD00007244
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di fusione: 77…81 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007244
CAS Number: 2042-14-0
EINECS: 218-044-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III