Stampa…
4-Metil-2-nitrofenol ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A12009.14 A12009.22 A12009.36
A12009.14EA 42.3 EUR
A12009.14 A12009.22 A12009.36
4-Metil-2-nitrofenol ≥97%
4-Metil-2-nitrofenol
Purity: 97% CAS No.: 119-33-5 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 108°(226°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 125°/22mm Beilstein Reference: 1868022 MDL No.: MFCD00007120
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di ebollizione: 125 °C (22 mmHg)
Punto di fusione: 32…35 °C
Densità: 1,240
Flash Pt: 108 °C (226 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007120
CAS Number: 119-33-5
EINECS: 204-315-6
UN: 2446
ADR: 6.1,III