Stampa…
6-Nitro-m-cresol 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methyl-2-nitrophenol, 1-Hydroxy-3-methyl-6-nitrobenzene
160150250 160151000
ACRO160150250EA 30.6 EUR
ACRO160150250 ACRO160151000
6-Nitro-m-cresol 97%
6-Nitro-m-cresol
Formula: C₇H₇NO₃
Punto di fusione: 53…56 °C
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007111
CAS Number: 700-38-9
EINECS: 211-843-0
UN: 2446
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 53 to 56 °C
GC ≥96.0 %