4-Nitrobenzyl alcohol ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(4-Nitrophenyl)methanol
Purity: 99%
CAS No.: 619-73-8
Molecular Formula: C7H7NO3
Formula Weight: 153.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 92-95°
Boiling Point: 185°/12mm
Beilstein Reference: 1424026
MDL No.: MFCD00007376
Formula:
C₇H₇NO₃ Peso molecolare: 153,14 g/mol Punto di ebollizione: 185 °C (12 mmHg) Punto di fusione: 92…95 °C Flash Pt: 180 °C (356 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007376 CAS Number: 619-73-8 EINECS: 210-611-6 |