Stampa…
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Nitrophenyl)methanol
128520250 128521000
ACRO128520250EA 34.9 EUR
ACRO128520250 ACRO128521000
4-Nitrobenzyl alcohol 99%
4-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 185 °C (12 mmHg)
Punto di fusione: 92…95 °C
Flash Pt: 180 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007376
CAS Number: 619-73-8
EINECS: 210-611-6
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 95 °C
GC ≥98.5 %