Stampa…
3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: (3-Nitrophenyl)methanol
A15040.14 A15040.22
A15040.14EA 50 EUR
A15040.14 A15040.22
3-Nitrobenzyl alcohol ≥98%
3-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 619-25-0 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5755 Melting Point: 29-33° Boiling Point: 175-180°/3mm Beilstein Reference: 2044769 MDL No.: MFCD00007273
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 175…180 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 29…33 °C
Densità: 1,300
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007273
CAS Number: 619-25-0
EINECS: 210-588-2