Stampa…
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
A15496.14 A15496.22 A15496.36
A15496.14EA 49.8 EUR
A15496.14 A15496.22 A15496.36
2-Nitrobenzyl alcohol ≥97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Purity: 97% CAS No.: 612-25-9 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: 70-74° Boiling Point: 270° MDL No.: MFCD00007186
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C
Punto di fusione: 70…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007186
CAS Number: 612-25-9
EINECS: 210-302-6