Stampa…
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Nitrophenyl)methanol
128510250 128511000 128510050
ACRO128510250EA 51.2 EUR
ACRO128510250 ACRO128511000 ACRO128510050
2-Nitrobenzyl alcohol 97%
2-Nitrobenzyl alcohol
Formula: C₇H₇NO₃
Peso molecolare: 153,14 g/mol
Punto di ebollizione: 270 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 69…73 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007186
CAS Number: 612-25-9
EINECS: 210-302-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 73 °C
GC ≥96.0 %