Stampa…
N-Ethyl-o-toluidine per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43602.0100 8.43602.0500
8.43602.0100EA 73.6 EUR
8.43602.0100 8.43602.0500
N-Ethyl-o-toluidine per sintesi, Sigma-Aldrich®
N-Ethyl-o-toluidine
Formula: C₉H₁₃N
Punto di ebollizione: 212…212,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –15 °C
Densità: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00026695
CAS Number: 94-68-8
EINECS: 202-354-3
UN: 2754
ADR: 6.1,II