Benzil(metil)amina 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 103-67-3
Molecular Formula: C8H11N
Formula Weight: 121.18
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.5230
Odour: Amine-like
pH: 10
Melting Point: -55°
Boiling Point: 184-188°
Beilstein Reference: 606221
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008289
Formula:
C₆H₅CH₂NHCH₃ Punto di ebollizione: 184…188 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 0,940 Flash Pt: 77 °C (170 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008289 CAS Number: 103-67-3 EINECS: 203-133-4 UN: 2922 ADR: 8,III |